Läs mer
Heptan, Extra Pure, Fraktion, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10060160 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10060160 2.5 L 2.5 L
10112050 500 mL 500ml
10142492 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10060160 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0100/17
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 64742-49-0 | Molekylformel: C7H16 | Molekylvikt: 100,21 g/mol
Heptan, Extra Pure, Fraction, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64742-49-0
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.21
MDL-nummer MFCD00081849
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
LEDER CCCCCCC
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 48 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,4 mPaS vid 20 °C
Ångdensitet 3.5
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Smältpunkt -90 °C
Kokpunkt 90 °C till 100 °C
IUPAC-namn Petroleumeter
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 100,2 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.