Beskrivning
Heptan, Extra Pure, Fraktion, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Ångtryck | 48mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.4 mPaS at 20°C |
| Ångdensitet | 3.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -90°C |
| Kokpunkt | 90°C to 100°C |
| IUPAC-namn | heptan |
| Kvantitet | 500 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Heptane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.