Läs mer
Honeywell Heptanfraktion
Produktkod. 15655705
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
45 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15655705 7 L 7 L
15975440 18 L 18 L
15985440 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15655705 Leverantör Honeywell Leverantörsnummer 320047L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Heptanfraktion, Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % n-heptanbas (GC).
Leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
  • Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
  • Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
Kemiska identifierare
CAS 142-82-5
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.21
MDL-nummer MFCD00009544
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Heptane, Heptanes
IUPAC-namn heptan
LEDER CCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptane Fraction
pH Not applicable
Smältpunkt -90.5°C
Färg Färglös
Densitet 0.69 g/cm3 (15°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 6.7 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Ångtryck 60.9 hPa (25°C)
Viskositet No data available
UN-nummer UN1206
Beilstein 1730763
Kokpunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Procent renhet ≥99.00%
Kvalitet Reagens