Läs mer
Honeywell Heptanfraktion
Beskrivning
Leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
- Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
- Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptane Fraction |
| pH | Not applicable |
| Smältpunkt | -90.5°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.69 g/cm3 (15°C) |
| Kvantitet | 45 L |
| Flampunkt | 6.7 %(V) |
| Förpackning | Returtrumma i rostfritt stål |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Puriss. p.a. |
| Visa mer |