Description
C7H16, CAS-nummer-142-82-5, 2,5L, 98 grader C, CHEBI:43098, färglös, 100,2g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, heptan, -91 grader.C, 9544, 5 Liquid glas, 8 100 glas, 8 100 glas, 8 flaska. CCCCCCC, 3,5, 48 mbar vid 20 grader C, 0,4 mPaS vid 20 grader C
Specifications
Specifications
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Ångtryck | 48 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 0,4 mPaS vid 20 °C |
| Ångdensitet | 3.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -91 °C |
| Kokpunkt | 98 °C |
| Kvantitet | 1 L |
| Formel vikt | 100,2 g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Heptane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.