Läs mer
Heptan,≈ 99% N-heptan, för HPLC
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Beskrivning
C7H16, CAS-nummer-142-82-5, 2,5L, 98 grader C, CHEBI:43098, färglös, 100,2g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, heptan, -91 grader.C, 9544, 5 Liquid glas, 8 100 glas, 8 100 glas, 8 flaska. CCCCCCC, 3,5, 48 mbar vid 20 grader C, 0,4 mPaS vid 20 grader C
Specifikationer
Specifikationer
Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
Ångtryck | 48mbar at 20°C |
Viskositet | 0.4 mPaS at 20°C |
Ångdensitet | 3.5 |
Fysisk form | Vätska |
Färg | Färglös |
Smältpunkt | -91°C |
Kokpunkt | 98°C |
Kvantitet | 1 L |
Formel vikt | 100.2g/mol |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
---|---|---|---|
2549649 | Analyscertifikat | 21/08/2025 | H/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/15X,H/0106/10RSS,H/0106/17,H/0106/27SS |
2549549 | Analyscertifikat | 21/08/2025 | H/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/15X,H/0106/10RSS,H/0106/17,H/0106/27SS |
2540328 | Analyscertifikat | 11/06/2025 | H/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17 |
2536480 | Analyscertifikat | 24/05/2025 | H/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17 |
2536300 | Analyscertifikat | 24/05/2025 | H/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Heptane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Heptan,≈ 99% N-heptan, för HPLC >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering