Läs mer
Heptane (Peroxide-free/Sequencing), Fisher BioReagents
Produktkod. 10479493
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10479493 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10479493 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1115500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Heptane is a solvent for other organics and is used as a carrier in chromatography.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptane
Smältpunkt -91°C
Namnnotering Peroxide-free
Abs. 0.014 max. at 254nm, 0.2 max. (%) at 215nm, 0.75 max. at 200nm
CAS 142-82-5, 28729-52-4, 26635-64-3, 108-87-2
Färg Colorless
Densitet 0.683g/cm³
Kvantitet 500 mL
Identifiering Pass Test
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.3845 to 1.3865 (at 25°C)
Rester efter avdunstning 5ppm max.
Analysprocentintervall ≥99 %
Molekylformel C7H16
Linjär formel CH3(CH2)5CH3
Ångtryck 48mbar at 20°C
MDL-nummer MFCD00009544
Viskositet 0.4 mPa/s at 20°C
Vatten 0.02% max.
Merck Index 15, 4694
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
Kokpunkt 98°C
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn heptane
Molekylvikt (g/mol) 100.21
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Formel vikt 100.2
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Sequencing
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Heptane, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.