Läs mer
Heptane, Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99 % n-heptanbas (GC), Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptane |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Densitet | 0,684 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 25 L |
| Explosionsgräns | 0.07 |
| Flampunkt | −4 °C (24,8 °F) |
| Tändpunkt | 433 °F |
| Linjär formel | CH3(CH2)5CH3 |
| Ångtryck | 40 mmHg (20 °C), 83 mmHg (37,7 °C) |
| UN-nummer | 1206 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- n-Heptane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.