Läs mer
Heptan, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15915430
Change view
Kvantitet:
200 L
Förpackning:
Returtrumma i rostfritt stål
Kvalitet:
HPLC
Förpackningsstorlek:
200 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Kvalitet unitSize
15915430 200 L Returtrumma i rostfritt stål HPLC 200 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15915430 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 04882200L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
För preparativ HPLC,≥ 95,0 % (GC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptane
Smältpunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Färg Färglös
Kvantitet 200 L
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Molekylformel C7H16
MDL-nummer MFCD00009544
Synonym n-Heptane, Heptanes
Kokpunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn heptan
Molekylvikt (g/mol) 100.21
Kvalitet HPLC