Läs mer
Heptanes, mixture of isomers, Reagent Grade, contains ≥25% n-heptane, Honeywell
Produktkod. 15678460 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15678460 4 L 4 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15678460 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 7304914L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptanes, mixture of isomers
Namnnotering Reagent Grade, contains ≥25% n-heptane
CAS 142-82-5
Densitet 0.693 g/mL at 25 °C
Kokpunkt 92°C to 100°C
Flampunkt 8°C
Anteckningar om analysprocent n-heptane
Förpackning Poly Bottle
Molekylformel C7H16
Linjär formel C7H16
MDL-nummer MFCD00009544
Kvantitet 4 L
UN-nummer UN1206
Beilstein 1730763
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn heptane
Molekylvikt (g/mol) 100.21
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Formel vikt 100.20
Procent renhet >25%
Kvalitet Reagent