Läs mer
Heptanoic-2,2,3,3-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptanoic Acid-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 1219803-28-7 |
| Molekylformel | C7 D4 H10 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Heptanoic-2,2,3,3-d4 acid, Heptanoic Acid-2,2,3,3-D4, Heptanoic acid-d4, Enanthic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCC)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetradeuterioheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.2095 |
| Formel vikt | 134.1245 g/mol |
| Visa mer |