missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Heptanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptanoic Acid-2,2-D2 |
| CAS | 64118-38-3 |
| Molekylformel | C7 D2 H12 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Heptanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Heptanoic Acid-2,2-D2, Heptanoic acid-d2, Enanthic acid-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterioheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.1972 |
| Formel vikt | 132.1119 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?