Läs mer
Heptanoic-5,5,6,6,7,7,7-d7 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptanoic Acid-5,5,6,6,7,7,7-D7 |
| CAS | 1219802-86-4 |
| Molekylformel | C7 D7 H7 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Heptanoic-5,5,6,6,7,7,7-d7 acid, Heptanoic Acid-5,5,6,6,7,7,7-D7, Heptanoic acid-d7, Enanthic acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5,5,6,6,7,7,7-heptadeuterioheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.228 |
| Formel vikt | 137.1433 g/mol |
| Visa mer |