Läs mer
Heptanoic-6,6,7,7,7-d5 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptanoic-6,6,7,7,7-d5 Acid |
| CAS | 1219803-98-1 |
| Molekylformel | C7 D5 H9 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Heptanoic-6,6,7,7,7-d5 acid (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 6,6,7,7,7-pentadeuterioheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.2157 |
| Formel vikt | 135.1308 |