Läs mer
Heptanoic-7,7,7-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptanoic Acid-7,7,7-D3 |
| CAS | 156779-04-3 |
| Molekylformel | C7 D3 H11 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Heptanoic-7,7,7-d3 acid (9 CI), Heptanoic Acid-7,7,7-D3, Heptanoic acid-d3, Enanthic acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 7,7,7-trideuterioheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.2034 |
| Formel vikt | 133.1182 g/mol |
| Visa mer |