missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Heptansyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11413288
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413288 2500 mL 2500ml
11403288 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11413288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17704.0F
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 111-14-8 | C7H14O2 | 130.187 g/mol

Heptansyra används som en organisk byggsten för syntes av en mängd olika kemiska föreningar. Det är involverat i förestring av steroider och används vid framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser som trenbolonenantat, testosteronenantat, drostanoloneantat och metenolonantat. Det används också som en intern standard under gaskromatografianalys av butylestrarna av flyktiga syror. Dess esterderivat används i doft- och smakindustrin samt kosmetika och industriella smörjmedel inom flyg, kylning och bilar. Det används för att framställa natriumheptanoat, som används som en korrosionsinhibitor.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användningsområden
Heptansyra används som en organisk byggsten för syntes av en mängd olika kemiska föreningar. Det är involverat i förestring av steroider och används vid framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser som trenbolonenantat, testosteronenantat, drostanoloneantat och metenolonantat. Det används också som en intern standard under gaskromatografianalys av butylestrarna av flyktiga syror. Dess esterderivat används i doft- och smakindustrin samt kosmetika och industriella smörjmedel inom flyg, kylning och bilar. Det används för att framställa natriumheptanoat, som används som en korrosionsinhibitor.

Löslighet
Blandbar med aceton, etanol, dietyleter, dimetylformamid, dimetylsulfoxid och salpetersyra. Något lösligt i koltetraklorid och vatten.

Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 111-14-8
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.187
MDL-nummer MFCD00004426
InChI-nyckel MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
PubChem CID 8094
ChEBI CHEBI:45571
IUPAC-namn heptansyra
LEDER CCCCCCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Heptanoic acid
Smältpunkt -8°C
Densitet 0.917
Kokpunkt 222°C to 223°C
Flampunkt 114°C (237°F)
Linjär formel CH3(CH2)5CO2H
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN3265
Beilstein 1744723
Merck Index 14,4660
Löslighetsinformation Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether,dimethylformamide,dimethyl sulfoxide and nitric acid. Slightly soluble in carbon tetrachloride and water.
Formel vikt 130.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptanoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptanoic acid

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.