Läs mer
Heptanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptanoic acid (Heptylic acid) |
| CAS | 111-14-8 |
| Molekylformel | C7 H14 O2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Heptanoic Acid, 1-Hexanecarboxylic acid, Enanthic acid, Enanthylic acid, Enantic acid, Heptoic acid, Heptylic acid, NSC 2192, Oenanthic acid, Oenanthylic acid, n-Heptanoic acid, n-Heptoic acid, n-Heptylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | heptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vikt | 130.0994 |