Läs mer
heptansyraanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10644692 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10644692 50 g Glasflaska 50g
1 options
Produktkod. 10644692 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186760500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 626-27-7 | C14H26O3 | 242.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptanoic anhydride
Namnnotering 99%
CAS 626-27-7
Smältpunkt -12°C
Färg Gult
Densitet 0.9170g/mL, 0.917
Kokpunkt 278°C to 282°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H26O3
Linjär formel [CH3(CH2)5CO]2O
Brytningsindex 1.4320 to 1.434
MDL-nummer MFCD00009536
Kvantitet 50 g
Beilstein 02, 340
Synonym heptanoic anhydride, enanthic anhydride, heptanoic acid, anhydride, heptanoyl anhydride, n-heptanoic acid anhydride, n-heptanoic anhydride, heptanoic acid, 1,1'-anhydride, oenanthic anhydride, bisenanthic anhydride, enanthic acid anhydride
InChI-nyckel DAPZDAPTZFJZTO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCC
IUPAC-namn heptanoylheptanoat
Molekylvikt (g/mol) 242.36
PubChem CID 69376
Formel vikt 242.36
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptanoic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.