Läs mer
Heptanoic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptanoic Anhydride |
| CAS | 626-27-7 |
| Molekylformel | C14H26O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O3/c1-3-5-7-9-11-13(15)17-14(16)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCC |
| IUPAC-namn | heptanoyl heptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.35 |
| Formel vikt | 242.1882 |