Läs mer
Heptanophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10202702 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10202702 5 g Glass bottle 5g
10551891 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10202702 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 279210050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1671-75-6
Molekylformel C13H18O
Molekylvikt (g/mol) 190.29
MDL-nummer MFCD00009539
InChI-nyckel UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
PubChem CID 74282
IUPAC-namn 1-phenylheptan-1-one
LEDER CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptanophenone
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 17°C
Färg Yellow
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 155°C (15.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5CO(CH2)5CH3
Brytningsindex 1.5050 to 1.508
Kvantitet 5 g
Formel vikt 190.29
Procent renhet 98+%
Fysisk form Liquid