Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptanophenone |
| Namnnotering | 98+% |
| Smältpunkt | 17°C |
| Färg | Yellow |
| Densitet | 0.9400g/mL, 0.94 |
| Kokpunkt | 155°C (15.0 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98+% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Visa mer |