Läs mer
Heptanoylklorid, 99 %
Produktkod. 11362096
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362096 50 g 50g
11372096 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03315.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2528-61-2 | C7H13ClO | 148,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2528-61-2
Molekylformel C7H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 148.63
MDL-nummer MFCD00000763
InChI-nyckel UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride
PubChem CID 17313
IUPAC-namn heptanoylklorid
LEDER CCCCCCC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptanoyl chloride
Smältpunkt -84°C
Densitet 0.96
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Acrid
Linjär formel CH3(CH2)5COCl
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 605636
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 148.63
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.