Läs mer
Heptanoylklorid, 99 %
Produktkod. 10761051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10761051 500 g Glasflaska 500g
10669014 25 g Glasflaska 25g
10502191 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10761051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164265000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2528-61-2 | C7H13ClO | 148,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2528-61-2
Molekylformel C7H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 148.63
MDL-nummer MFCD00000763
InChI-nyckel UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride
PubChem CID 17313
IUPAC-namn heptanoylklorid
LEDER CCCCCCC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptanoyl chloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt -84 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 173 °C
Flampunkt 68 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5COCl
Brytningsindex 1,4295 till 1,4315
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, 340
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys. Andra lösligheter: lätt löslig i koltetraklorid, löslig i etyleter, ligroin
Formel vikt 148.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.