Läs mer
Heptanoylklorid, TRC
Produktkod. 30402396
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30402396 25 g
1 options
Produktkod. 30402396 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH28123525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptanoyl Chloride
CAS 2528-61-2
Molekylformel C7H13ClO
Kvantitet 25 g
Synonym Enanthoyl Chloride, Enanthyl Chloride, Heptanoic Acid Chloride, n-Heptanoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
LEDER CCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-namn Heptanoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 148.63
Formel vikt 148.0655