Läs mer
Heptanoylklorid, TRC
Produktkod. 30402257
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30402257 1 g
1 options
Produktkod. 30402257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2812351G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptanoyl Chloride
CAS 2528-61-2
Molekylformel C7H13ClO
Kvantitet 1 g
Synonym Enanthoyl Chloride, Enanthyl Chloride, Heptanoic Acid Chloride, n-Heptanoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
LEDER CCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-namn Heptanoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 148.63
Formel vikt 148.0655