Läs mer
Heptelidsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 15937305 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 mg
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
250µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15937305 1 mg 1mg
15927305 0.25 mg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15937305 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0218337101
Potent, selektiv, irreversibel GAPDH-hämmare, såväl som en DNA-polymerashämmare. Koningsyramolekylen, som produceras av svampar som konsumerar sötpotatis, har visat sig dämpa den överdrivna glukoskonsumtionen i tumörer som uppvisar Warburg-effekten och lämnar friska celler ensamma.
  • Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas (GAPDH), ett nyckelenzym i kolhydratmetabolism, katalyserar reversibelt omvandlingen av GAP till 1,3-bisfosfoglycerat och NAD+
  • En sesquiterpenlakton producerad av svampen T. koningii som visade sig ha antibiotisk aktivitet mot anaeroba bakterier som Bacteroides
  • Det fungerar som en irreversibel hämmare av GAPDH som binder till cystein-149-resten vid enzymets aktiva ställe (Ki = 1,6)μ M)
  • Kan selektivt inducera apoptos i högglykolytiska cancerceller genom att hämma genereringen av ATP i den glykolytiska vägen
  • Heptelidinsyra är också en selektiv och kompetitiv hämmare av DNA-polymeraser från däggdjurβ ochλ såväl som terminalt deoxinukleotidyltransferas i familj X av DNA-polymeraser (Kis varierar från 5,2-9,5μ M)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57710-57-3
Molekylformel C15H20O5
Synonym Koningsyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptelidsyra
Kvantitet 1 mg
Färg Vitt
Renhet >95
Molekylvikt (g/mol) 280.32