Läs mer
Heptyl beta-D-glucopyranosid, 99 %
Produktkod. p-7043250
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417989 500 mg 500mg
15407989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66576.ME
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 78617-12-6 | C13H26O6 | 278,345 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78617-12-6
Molekylformel C13H26O6
Molekylvikt (g/mol) 278.345
MDL-nummer MFCD00063299
InChI-nyckel NIDYWHLDTIVRJT-UJPOAAIJSA-N
Synonym heptyl-beta-d-glucopyranoside, heptyl beta-d-glucopyranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-heptyloxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, b7g, n-heptyl beta-d-glucopyranoside, n-heptyl-i 2-d-glucopyranoside, heptyl-?-d-glucopyranoside, heptyl b-d-glucopyranoside, heptyl-b-d-glucopyranoside, d06ibv
PubChem CID 448173
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-heptoxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptyl beta-D-glucopyranoside
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Beilstein 8806
Formel vikt 278.34
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.