Läs mer
Heptyl chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptyl chloroformate |
| CAS | 33758-34-8 |
| Molekylformel | C8 H15 Cl O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | n-Heptyl chloroformate, Heptyl chlorocarbonate, 1-Heptyl chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-11-8(9)10/h2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCOC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | heptyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.656 |
| Formel vikt | 178.076 |