Läs mer
Heptyl Undecyl Phthalate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Heptyl Undecyl Phthalate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-14-18-22-30-26(28)24-20-16-15-19-23(24)25(27)29-21-17-13-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 418.3083 |