Läs mer
Heptylbensen, TRC
Produktkod. 30403928
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403928 10 g
30406005 25 g
30395343 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30403928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH28291010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1078-71-3
Molekylformel C13 H20
Molekylvikt (g/mol) 176.3
Synonym Benzene, heptyl- (9CI, ACI), Heptane, 1-phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), Heptylbenzene (ACI), 1-Heptylbenzene, 1-Phenylheptane, Heptane, 1(or 7)-phenyl-, n-Heptylbenzene, NSC 97413
IUPAC-namn heptylbenzene
LEDER CCCCCCCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptylbenzene (Phenylheptane)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3
Formel vikt 176.1565