Läs mer
Heptylmagnesiumbromid, 1 M lösning i dietyleter, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10535680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10535680 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10535680 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433031000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13125-66-1 | C7H15BrMg | 203.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptylmagnesium bromide
CAS 13125-66-1, 60-29-7
Färg Brun
Densitet 0.8410g/mL, 0.841
Kokpunkt 35,0 °C
Flampunkt −30 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C7H15BrMg
Linjär formel CH3(CH2)6MgBr
MDL-nummer MFCD00013517
Kvantitet 100 mL
Synonym n-heptylmagnesium bromide, 1-heptylmagnesium bromide, heptyl magnesium bromide, magnesium, bromoheptyl, n-heptyl magnesium bromide, heptylmagnesium bromide solution, ldkgbijdngsvih-uhfffaoysa-m, 1-heptylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, heptylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
InChI-nyckel LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCC[Mg]Br
IUPAC-namn magnesium;heptan;bromid
Molekylvikt (g/mol) 203.41
PubChem CID 10910616
Formel vikt 203.4
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.