Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Standard Hood Bound - Model 503
Description
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
- Optimized head fit, improving wearer comfort and safety
- Low Linting
Specifications
Specifications
| Product Type | Chemical-resistant Trousers |
| Size | One Size |
| Material | Microporous Non-woven Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Seam Type | Bound |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, Partial Body Protection Only |
| Weight (Metric) | 63 gsm |
| For Use With (Application) | Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services |
| Style | W20B503 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?