Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO 2-inkubator, 150 l, allmänt ändamål
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Skydda värdefulla prover samtidigt som du optimerar celltillväxt. Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO 2-inkubatorer med kammare av koppar eller rostfritt stål ger den idealiska in vitro-miljön. De är rena, pålitliga och lätta att använda, de har snabba återställningsegenskaper och ett bekvämt användargränssnitt med pekskärm.
Direkt värmekammare
- 150L (5,3 cu. ft.) 100 % solid kopparkammare med kompakt fotavtryck, lätt staplingsbar
- Standard vänstersvängd dörr, vändbar på plats av kvalificerad service
- Minimal, lätt att rengöra montering med slät inre kammare och rundade hörn för enkel rengöring
- Fläkt i kammaren fördelar försiktigt konditionerad, fuktad luft genom hela kammaren och säkerställer homogena förhållanden
In situ-sensorer och sonder designade för exakt övervakning
- Val av TC (termisk konduktivitet) CO 2 - sensor för lång, pålitlig drift eller IR (infraröd) CO 2 - sensor för övervakning när fukt och temperatur är mindre förutsägbara
- Dubbla temperatursonder med övertemperaturskydd
Fuktreservoar med snabb respons
- Direktuppvärmd vattenreservoar designad för att ge stabil, hög relativ luftfuktighet och förhindra uttorkning av kulturen
- Pannlöst system ger återvinningshastigheter upp till 5X snabbare än traditionella vattenpannor
- Vattennivåsensor indikerar när påfyllning behövs
ContraCon 90 °C fuktig värmedesinfektionscykel
- On-demand-cykel förenklar rengöring och eliminerar behovet av separat autoklavering av komponenter
- Användning är enkel med tryckknapp och kräver inte borttagning av sensorer eller andra komponenter
- Oberoende validerad för att eliminera ett brett spektrum av föroreningar inklusive bakterier, mögel, svampsporer och mykoplasma
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 5.3 cu. ft. |
| Datautgångar | RS232 |
| Kapacitet (metrisk) | 150 L |
| Kammarmaterial | Koppar |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | TC-sensor |
| Belysning | LED |
| Material | Rostfritt stål |
| O2-koncentrationsområde | Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 % |
| Syrekontroll | Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 % |
| Visa mer |