Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i CO 2 Inkubator, 150L& 240L, medicinteknisk produkt
Produktkod. 11646250 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Kammarmaterial:
Elektropolerat rostfritt stål
Elektropolerat rostfritt stål
Koppar
Kapacitet (metrisk):
150 L/kammare
150 l
240 L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Kammarmaterial Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11646250 230 V Elektropolerat rostfritt stål 240 L Varje
11626250 230 V Elektropolerat rostfritt stål 150 l Varje
11676310 230 V Koppar 150 L/kammare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11646250 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51026333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263443.68 SEK
    176081.97 SEK / Paket med 1
    Save 87361.71 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CO2-sensor: TC-sensor; O2-intervall (syrekoncentration): Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %; Temperaturområde: Omgivningstemperatur +3 °C till 55 °C
**FDA Klass II medicinsk utrustning för IVF**
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i (medicinteknisk produkt) CO 2-inkubatorer med icke-korrosivt rostfritt stål eller 100 % koppar inre kammare ger den idealiska in vitro-miljön. Rena, pålitliga och lätta att använda, de skyddar värdefulla prover samtidigt som de optimerar celltillväxt med snabba återhämtningsegenskaper och bekvämt pekskärmsgränssnitt.
Direkt värmekammare
  • 240 L (8,4 kubikfot) Elektropolerad kammare i rostfritt stål med kompakt fotavtryck, lätt staplingsbar
  • Standard vänstersvängd dörr, vändbar på plats av kvalificerad service
  • Minimal, lätt att rengöra montering med slät inre kammare och rundade hörn för enkel rengöring
  • Fläkt i kammaren fördelar försiktigt konditionerad, fuktad luft genom hela kammaren och säkerställer homogena förhållanden
In situ-sensorer och sonder designade för exakt övervakning
  • Val av TC (termisk ledningsförmåga)CO2-sensor för lång, pålitlig drift eller IR (infraröd)CO2-sensor för övervakning när fuktighet och temperatur är mindre förutsägbara
  • Dubbla temperatursonder med övertemperaturskydd
Fuktreservoar med snabb respons
  • Direktuppvärmd vattenreservoar designad för att ge stabil, hög relativ luftfuktighet och förhindra uttorkning av kulturen
  • Pannlöst system ger återvinningshastigheter upp till 5X snabbare än traditionella vattenpannor
  • Vattennivåsensor indikerar när påfyllning behövs
ContraCon 90 °C fuktig värmedesinfektionscykel
  • On-demand-cykel förenklar rengöring och eliminerar behovet av separat autoklavering av komponenter
  • Användning är enkel med tryckknapp och kräver inte borttagning av sensorer eller andra komponenter
  • Oberoende validerat för att eliminera ett brett spektrum av föroreningar, inklusive bakterier, mögel, svampsporer och mykoplasma
Intuitiv, interaktiv iCAN pekskärmskontroll
  • Den ljusa LED-skärmen möjliggör övervakning av alla inkubatorinteraktioner
  • Ger synlighet till förändringar i kulturmiljön med grafer för prestandatrend, fel- och användningsloggar
  • Bekväma användarmeddelanden och påminnelser på skärmen för enkel navigering
  • Valbara språk förenklar driften: Engelska, spanska, tyska, franska och italienska
Wireless Monitoring Solution
DeviceLink Thermo Scientific™ HUB™, vår lättinstallerade lösning, samarbetar med Thermo Fisher Cloud för att övervaka förhållandena i dina CO2-inkubatorer.  
  • DeviceLink HUB övervakar kammarens temperatur, gasnivåer, larm och varningar från inkubatorns datautgång, RS-232 eller USB 
  • Larm och aviseringar skickas även till användaren via e-post och mobil push-avisering
  • DeviceLink HUB är ett tillval för modeller med iCAN pekskärmsgränssnitt
  • DeviceLink HUB finns tillgänglig i följande regioner
    • USA och Kanada
    • 28 medlemmar i Europeiska unionen
    • Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz
Beställningsinformation
  • För att konfigurera 230V-modeller till tri-gas medO2-kontroll , beställ 51900702 för 1–21 % och 51900703 för 5–90 % styrning.  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8,4 kubikfot.
Datautgångar RS232
Beskrivning Enkel 240L inkubator, standardmodell
Kapacitet (metrisk) 240 L
Kammarmaterial Elektropolerat rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Typ av konvektion Luftklädd
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Antal platser 12
Antal hyllor 3 st./12 max.
O2-koncentrationsområde Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet Cirka 93 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Omgivande +3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Integrerad vattenreservoar
Mått (D x B x H) Inredning 23 x 23,9 x 26,4 tum (58,3 x 60,7 x 67 cm)
Mått (L x B x H) 32,8 x 30,7 x 36,8 tum (83,4 x 78 x 93,4 cm)
Vikt (engelska) 178 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V