Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i CO 2 Inkubator, 150L& 240L, medicinteknisk produkt
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
**FDA Klass II medicinsk utrustning för IVF**
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i (medicinteknisk produkt) CO 2-inkubatorer med icke-korrosivt rostfritt stål eller 100 % koppar inre kammare ger den idealiska in vitro-miljön. Rena, pålitliga och lätta att använda, de skyddar värdefulla prover samtidigt som de optimerar celltillväxt med snabba återhämtningsegenskaper och bekvämt pekskärmsgränssnitt.
- 150 l (5,3 kubikfot), kammare av 100 % massiv koppar med kompakt format, enkel att stapla
- Dörren är som standard vänsterhängd och kan hängas om på plats av kvalificerad servicepersonal
- Enkel, lättstädad konstruktion med släta innerväggar och rundade hörn för enkel rengöring
- En fläkt inne i kammaren fördelar varsamt konditionerad, befuktad luft i hela kammaren och säkerställer homogena förhållanden
- Välj mellan en TC-sensor (värmeledningsförmåga) för CO2 med lång och tillförlitlig drift eller en IR-sensor (infraröd) för CO2 för övervakning när luftfuktighet och temperatur varierar mer
- Dubbla temperaturgivare med övertemperaturskydd
- Direktuppvärmd vattenbehållare som ger stabil, hög relativ luftfuktighet och förhindrar att odlingar torkar ut
- System utan vattenbricka ger upp till 5 gånger snabbare återhämtning än traditionella vattenbrickor
- Vattennivågivare visar när påfyllning behövs
- En cykel som startas vid behov förenklar rengöringen och eliminerar behovet av att autoklavera komponenter separat
- Enkel knapptryckningsstyrning utan att sensorer eller andra komponenter behöver tas bort
- Oberoende validerad för att eliminera ett brett spektrum av föroreningar, däribland bakterier, mögel, svampsporer och mykoplasma
- Ljusstark LED-skärm gör det möjligt att övervaka alla interaktioner med inkubatorn
- Ger överblick över förändringar i odlingsmiljön genom trenddiagram över prestanda samt fel- och användningsloggar
- Praktiska uppmaningar och påminnelser på skärmen underlättar navigeringen
- Valbara språk förenklar användningen: engelska, spanska, tyska, franska och italienska
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, vår lättinstallerade lösning, fungerar med Thermo Fisher Cloud för att övervaka förhållandena i dina CO2-inkubatorer.
- DeviceLink HUB övervakar kammartemperatur, gasnivåer, larm och varningar via inkubatorns datautgång, RS-232 eller USB
- Larm och meddelanden skickas också till användaren via e-post och pushnotiser till mobilen
- DeviceLink HUB är ett valfritt tillbehör till modeller med iCAN-pekskärmsgränssnitt
- DeviceLink HUB finns i följande regioner
- USA och Kanada
- 28 medlemsländer i Europeiska unionen
- Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz
- För att konfigurera 230 V-modeller för tre gaser med O2-reglering, beställ 51900739 för reglering inom 1–21 % och 51900740 för 5–90 %.
Specifikationer
Specifikationer
| Datautgångar | RS232 |
| Beskrivning | Dubbel 150L stack, 2 x 51026281 med rullbas |
| Kapacitet (metrisk) | 150 L/kammare |
| Kammarmaterial | Koppar |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | TC-sensor |
| Typ av konvektion | Luftklädd |
| Belysning | LED |
| Material | Koppar |
| Antal platser | 10 |
| Visa mer |