Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO 2 Inkubator, 240L, allmänt ändamål
Produktkod. 16416639 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammarmaterial:
Elektropolerat rostfritt stål
Koppar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Kammarmaterial
16416639 230 V, 50/60 Hz Elektropolerat rostfritt stål
16426639 230 V, 50/60 Hz Koppar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16416639 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51032875
Uppgradera ditt laboratorium med utrustning från Thermo Scientific
Använd kampanjkoden 27943
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Skydda värdefulla prover samtidigt som du optimerar celltillväxt. Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO 2 Inkubatorer med kammare av koppar eller rostfritt stål ger den idealiska in vitro-miljön. De är rena, pålitliga och lätta att använda, de har snabba återställningsegenskaper och ett bekvämt användargränssnitt med pekskärm.
Skydda värdefulla prover samtidigt som du optimerar celltillväxt. Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO 2-inkubatorer med kammare i koppar eller rostfritt stål erbjuder den idealiska in vitro-miljön. De är rena, pålitliga och lätta att använda, de har snabba återställningsegenskaper och ett bekvämt användargränssnitt med pekskärm.
Direkt värmekammare
  • 240L (8,4 cu. ft.) elektropolerat rostfritt stål eller kopparkammare med kompakt yta, lätt staplingsbar
  • Standard vänstersvängd dörr, vändbar på plats av kvalificerad service
  • Minimal, lätt att rengöra montering med slät inre kammare och rundade hörn för enkel rengöring
  • Fläkt i kammaren fördelar försiktigt konditionerad, fuktad luft genom hela kammaren och säkerställer homogena förhållanden
In situ-sensorer och sonder designade för exakt övervakning
  • Val av TC (termisk konduktivitet) CO 2 - sensor för lång, pålitlig drift eller IR (infraröd) CO 2 - sensor för övervakning när fukt och temperatur är mindre förutsägbara
  • Dubbla temperatursonder med övertemperaturskydd
Fuktreservoar med snabb respons
  • Direktuppvärmd vattenreservoar designad för att ge stabil, hög relativ luftfuktighet och förhindra uttorkning av kulturen
  • Pannlöst system ger återvinningshastigheter upp till 5X snabbare än traditionella vattenpannor
  • Vattennivåsensor indikerar när påfyllning behövs
ContraCon 90 °C fuktig värmedesinfektionscykel
  • On-demand-cykel förenklar rengöring och eliminerar behovet av separat autoklavering av komponenter
  • Användning är enkel med tryckknapp och kräver inte borttagning av sensorer eller andra komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8,4 cu. ft.
Datautgångar RS232
Beskrivning Enkel 240 L inkubator, standardmodell
Kapacitet (metrisk) 240 L
Kammarmaterial Elektropolerat rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Typ av konvektion Air-jacketed
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Antal platser 12
Antal hyllor 3 std./12 max.
O2-koncentrationsområde Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet Cirka 93 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Ambient +3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
För användning med (applikation) Allmänt bruk
Fuktighetskälla Integrerad vattenreservoar
Mått (D x B x H) Inredning 23 x 23,9 x 26,4 tum. (58,3 x 60,7 x 67 cm)
Mått (L x B x H) 32,8 x 30,7 x 36,8 tum. (83,4 x 78 x 93,4 cm)
Vikt (engelska) 178 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V