Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO 2 Inkubator, 240L, allmänt ändamål
Produktkod. p-9658001 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammarmaterial:
Elektropolerat rostfritt stål
Koppar
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16416639
Brand: Thermo Scientific™ 51032875
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Skydda värdefulla prover samtidigt som du optimerar celltillväxt. Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO 2 Inkubatorer med kammare av koppar eller rostfritt stål ger den idealiska in vitro-miljön. De är rena, pålitliga och lätta att använda, de har snabba återställningsegenskaper och ett bekvämt användargränssnitt med pekskärm.
Direkt värmekammare
  • 240L (8,4 cu. ft.) elektropolerat rostfritt stål eller kopparkammare med kompakt yta, lätt staplingsbar
  • Standard vänstersvängd dörr, vändbar på plats av kvalificerad service
  • Minimal, lätt att rengöra montering med slät inre kammare och rundade hörn för enkel rengöring
  • Fläkt i kammaren fördelar försiktigt konditionerad, fuktad luft genom hela kammaren och säkerställer homogena förhållanden
In situ-sensorer och sonder designade för exakt övervakning
  • Val av TC (termisk konduktivitet) CO 2 - sensor för lång, pålitlig drift eller IR (infraröd) CO 2 - sensor för övervakning när fukt och temperatur är mindre förutsägbara
  • Dubbla temperatursonder med övertemperaturskydd
Fuktreservoar med snabb respons
  • Direktuppvärmd vattenreservoar designad för att ge stabil, hög relativ luftfuktighet och förhindra uttorkning av kulturen
  • Pannlöst system ger återvinningshastigheter upp till 5X snabbare än traditionella vattenpannor
  • Vattennivåsensor indikerar när påfyllning behövs
ContraCon 90 °C fuktig värmedesinfektionscykel
  • On-demand-cykel förenklar rengöring och eliminerar behovet av separat autoklavering av komponenter
  • Användning är enkel med tryckknapp och kräver inte borttagning av sensorer eller andra komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8,4 cu. ft.
Datautgångar RS232
Beskrivning Enkel 240 L inkubator, standardmodell
Kapacitet (metrisk) 240 L
Kammarmaterial Elektropolerat rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Belysning LED
Material Rostfritt stål
O2-koncentrationsområde Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet <90 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Ambient +3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
För användning med (applikation) Allmänt bruk
Fuktighetskälla Integrerad vattenreservoar
Mått (D x B x H) Inredning 23 x 23,9 x 26,4 tum. (58,3 x 60,7 x 67 cm)
Mått (L x B x H) 32,8 x 30,7 x 36,8 tum. (83,4 x 78 x 93,4 cm)
Vikt (engelska) 178 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V