Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS CO 2-inkubator, 255 l
Produktkod. 17154971 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kammarmaterial:
Elektropolerat rostfritt stål
Koppar
Spänning:
230 V
CO2-sensorteknik:
IR-sensor
TC-sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kammarmaterial Spänning CO2-sensorteknik Förpackningsstorlek
17154971 Elektropolerat rostfritt stål 230 V TC-sensor -
17144971 Koppar 230 V TC-sensor Varje
17194971 Elektropolerat rostfritt stål 230 V IR-sensor -
17184971 Koppar 230 V IR-sensor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17154971 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51033589
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CO2-sensor: TC-sensor; O2-intervall (syrekoncentration): Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %; Temperaturområde: Omgivningstemperatur +3 °C till 55 °C
Nå ditt nästa genombrott. Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS CO 2- inkubatorn är speciellt utformad för att leverera den prestandatillförlitlighet, användarvänlighet och värde som krävs för att stödja en rad odlingsbehov från grundforskning till krävande, ledande tillämpningar, så att du är redo för vad som än kommer härnäst.
Bättre lösningar för optimal celltillväxt. Våra CO 2-inkubatorer med icke-korrosiva inre kammare i rostfritt stål ger den idealiska in vitro-miljön. Stor kapacitet på 255 l ger utrymme för tillämpningar med hög genomströmning och rymmer utrymmen för odlingsenheter för större provproduktion.
Direkt värmekammare
  • 255 L (9,0 cu.ft.) elektropolerad rostfri kammare med kompakt fotavtryck, lätt staplingsbar
  • Standard vänstersvängd dörr, vändbar på plats av kvalificerad service
THRIVE aktivt luftflöde
  • Fläkt i kammaren fördelar försiktigt ren, fuktad luft i hela kammaren och säkerställer homogena förhållanden
  • Snabb återhämtning av alla parametrar på 10 minuter eller mindre för stabila odlingsförhållanden
  • Auto-stop-funktionen stänger av fläktdriften vid dörröppningar för att minimera luftväxlingen
ISO Klass 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammaren filtrerar kontinuerligt hela kammarens luftvolym var 60:e sekund
  • ISO Klass 5 renrumsluftkvalitet uppnås i odlingskammaren inom 5 minuter
  • Kontinuerligt skydd minimerar luftburna föroreningar som sätter sig på invändiga ytor
Skyddad integrerad fuktreservoar
  • Direkt uppvärmd vattenreservoar ger stabila höga relativa luftfuktighetsnivåer, vilket förhindrar uttorkning av kultur
  • Skyddet hindrar partiklar och spilld media från att sedimentera i reservoaren, vilket håller vattnet rent
  • Att separera vatten ger en kondensfri inkubationskammare, vilket begränsar områden för föroreningar att växa
  • 5X snabbare fuktåtervinning än traditionella vattentrågdesigner
  • Enkel vattenhantering: fuktbehållare kan fyllas eller tömmas utan att ta bort hyllor eller kulturer
  • Vattennivåsensor indikerar när påfyllning behövs
Steri-Run steriliseringscykel vid hög temperatur på begäran
  • Oberoende validerad cykel över natten säkerställer fullständig eliminering av alla biologiska föroreningar
  • 180 °C-cykel utformad för enhetlig 12-logs sterilisering på alla kammarytor
  • Förenklar rengöring och eliminerar behovet av separat autoklavering och återmontering av komponenter
Intuitivt, interaktivt iCAN pekskärmskontroll
  • Ljusstark LED-skärm för att övervaka alla inkubatorinteraktioner
  • Ger synlighet till förändringar i kulturmiljön med grafer för prestandatrend, fel- och användningsloggar
  • Bekväma användarmeddelanden och påminnelser på skärmen för enkel navigering
  • Valbara språk förenklar driften: Engelska, spanska, tyska, franska, italienska, japanska och mandarin
Trådlös övervakningslösning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™ , vår lättinstallerade lösning, fungerar med Thermo Fisher Cloud för att övervaka förhållandena inuti dina CO 2 -inkubatorer.
  • DeviceLink HUB övervakar kammartemperatur, gasnivåer, larm och varningar från inkubatorns datautgång, RS-232 eller USB
  • Larm och aviseringar skickas även till användaren via e-post och mobil push-avisering
  • DeviceLink HUB är ett valfritt tillbehör för modeller med iCAN pekskärmsgränssnitt
  • DeviceLink HUB är tillgänglig i följande regioner
    • USA och Kanada
    • 28 medlemmar i Europeiska unionen
    • Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz
In situsensorer och sonder designade för exakt kontroll
  • Dubbla temperaturgivare för övertemperaturskydd med driftsäkerhetskopiering
  • Termisk konduktivitet (TC) CO 2-sensor med rH-kompensation designad för snabb återhämtning och stabil drift
Beställningsinformation
  • För att konfigurera 230 V-modeller till tri-gas med O 2-kontroll, beställ 51901133 för 1-21 % och 51901134 för 5–90 % kontroll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 9,0 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE, CSA
Datautgångar USB, och valfritt 4-20mA
Beskrivning Enkel 255L inkubator, standardmodell
Kapacitet (metrisk) 255 L
Kammarmaterial Elektropolerat rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 1 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Belysning LED
Material Rostfritt stål
O2-koncentrationsområde Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet <93 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Ambient +3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Täckt integrerad vattenreservoar
Mått (D x B x H) Inredning 24,8 x 23,9 x 26,4 tum. (62,9 x 60,7 x 67 cm)
Mått (L x B x H) 36,8 x 30,5 x 38,1 tum (93,4 x 77,4 x 96,8 cm)
Vikt (engelska) 215 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V