Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO 2 Inkubator, 165 L
Produktkod. 17174951 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammarmaterial:
Elektropolerat rostfritt stål
Koppar
CO2-sensorteknik:
IR-sensor
TC-sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Kammarmaterial CO2-sensorteknik Förpackningsstorlek
17174951 230 V, 50/60 Hz Koppar IR-sensor Varje
17144951 230 V, 50/60 Hz Elektropolerat rostfritt stål TC-sensor -
17154951 230 V, 50/60 Hz Koppar TC-sensor -
17164951 230 V, 50/60 Hz Elektropolerat rostfritt stål IR-sensor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17174951 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50163009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381320.00 SEK
    366558.10 SEK / Paket med 1
    Save 14761.90 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-inkubatorn är speciellt utformad för att leverera den prestandatillförlitlighet, användarvänlighet och värde som krävs för att stödja en rad odlingsbehov från grundforskning till de krävande, ledande tillämpningarna, så att du är redo för vad som än kommer härnäst.
Nå ditt nästa genombrott. De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ CO 2- inkubatorn är speciellt utformad för att leverera den prestandatillförlitlighet, användarvänlighet och värde som krävs för att stödja en rad odlingsbehov från grundforskning till krävande, ledande tillämpningar, så att du är redo för vad som än kommer härnäst. Bättre lösningar för optimal celltillväxt. Våra CO 2 inkubatorer med icke-korrosiva inre kammare av rostfritt stål eller ren koppar ger den idealiska in vitro-miljön.
Direkt värmekammare
  • 165L solid kopparkammare med kompakt fotavtryck, lätt staplingsbar
  • Justerbara, perforerade hyllplan
  • Vändbar ytterdörr för ökad flexibilitet
THRIVE Aktivt luftflöde
  • Fläkt i kammaren fördelar försiktigt ren, fuktad luft i hela kammaren och säkerställer homogena förhållanden
  • Snabb återhämtning av alla parametrar, tio minuter eller mindre för stabila odlingsförhållanden
  • Auto-stop-funktionen stänger av fläktdriften vid dörröppningar för att minimera luftväxlingen
ISO 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammaren filtrerar kontinuerligt hela kammarens luftvolym var 60:e sekund
  • ISO 5 renrumsluftkvalitet uppnås i odlingskammaren inom fem minuter
  • Kontinuerligt skydd genom att minimera möjligheten för föroreningar att sätta sig på invändiga ytor
Skyddad fuktreservoar
  • Direkt uppvärmd vattenreservoar ger stabila höga relativa luftfuktighetsnivåer, vilket förhindrar uttorkning av kultur
  • Kondensfri inre kammare, förhindrar grogrund för föroreningar
  • 5X snabbare fuktåtervinning än traditionella vattentrågdesigner
In situ sensorer och sonder
  • Dubbla temperaturgivare för övertemperaturskydd med driftsäkerhetskopiering
  • Val av värmeledningsförmåga (TC) med rh-kompensation eller enkelstråle, dubbelvåglängds infraröd (IR) CO 2 -sensor
  • O 2 -kontroll sträcker sig från 1 till 21 % (hypoxisk) och 5 till 90 % (hyperoxisk)
Steri-Run, hög temperatur defekt cykel
  • Cykel över natten förenklar rengöringen och eliminerar behovet av separat autoklavering av delar
  • 180 °C cykel säkerställer enhetlig 6-log sterilisering på alla kammarytor
Intuitivt, interaktivt iCAN™ Pekskärmskontroll
  • Ljusstark, dörrmonterad display för enkel åtkomst och visning
  • Valbara språk förenklar driften: Engelska, spanska, tyska, franska, italienska, japanska och mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5.8 cu. ft.
Datautgångar USB, och valfritt 4-20 mA
Beskrivning Dubbelstaplad 165 L inkubator med staplingsadapter och rullbas
Kapacitet (metrisk) 165 L/Kammare
Kammarmaterial Koppar
CO2-koncentrationsområde 1 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Belysning LED
Material Rostfritt stål (18/8)
Syrekontroll Ingen
Relativ luftfuktighet <93 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Ambient +3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Täckt integrerad vattenreservoar
Storlek Dubbel stack
Mått (D x B x H) Inredning 22,7 x 18,5 x 23,9 tum. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Mått (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tum. (88 x 63,7 x 90 cm)
Mått (LxBxH) Inredning 22,7 x 18,5 x 23,9 tum. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz