Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO 2 Inkubator, 165 l
Produktkod. p-7237839 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammarmaterial:
Elektropolerat rostfritt stål
Koppar
Rostfritt stål
CO2-sensorteknik:
IR-sensor
TC-sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Kammarmaterial CO2-sensorteknik Förpackningsstorlek
17124961 230 V, 50/60 Hz Koppar TC-sensor Varje
15311035 230 V, 50/60 Hz Koppar TC-sensor Varje
17134961 230 V, 50/60 Hz Elektropolerat rostfritt stål TC-sensor -
17174961 230 V, 50/60 Hz Rostfritt stål IR-sensor -
15363212 230 V, 50/60 Hz Rostfritt stål IR-sensor Varje
17164961 230 V, 50/60 Hz Koppar IR-sensor -
15373212 230 V, 50/60 Hz Koppar IR-sensor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17124961 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51033548
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS CO2-inkubatorn är speciellt utformad för att leverera den prestandatillförlitlighet, användarvänlighet och värde som krävs för att stödja en rad odlingsbehov från grundforskning till krävande, ledande tillämpningar, så att du är redo för vad som än kommer härnäst.
Nå ditt nästa genombrott. Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-inkubator är speciellt utformad för att leverera den prestandatillförlitlighet, användarvänlighet och värde som krävs för att stödja en rad odlingsbehov från grundforskning till krävande, ledande tillämpningar, så att du är redo för vad som än kommer härnäst. Bättre lösningar för optimal celltillväxt. Våra CO2-inkubatorer med icke-korrosiva inre kammare i rostfritt stål ger den perfekta in vitro-miljön.
Direkt värmekammare
  • 165L solid kopparkammare med kompakt fotavtryck, lätt staplingsbar
  • Justerbara, perforerade hyllplan
  • Vändbar ytterdörr för ökad flexibilitet
THRIVE Aktivt luftflöde
  • Fläkt i kammaren fördelar försiktigt ren, fuktad luft i hela kammaren och säkerställer homogena förhållanden
  • Snabb återhämtning av alla parametrar, tio minuter eller mindre för stabila odlingsförhållanden
  • Auto-stop-funktionen stänger av fläktdriften vid dörröppningar för att minimera luftväxlingen
ISO 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammaren filtrerar kontinuerligt hela kammarens luftvolym var 60:e sekund
  • ISO 5 renrumsluftkvalitet uppnås i odlingskammaren inom fem minuter
  • Kontinuerligt skydd genom att minimera möjligheten för föroreningar att sätta sig på invändiga ytor
Skyddad fuktreservoar
  • Direkt uppvärmd vattenreservoar ger stabila höga relativa luftfuktighetsnivåer, vilket förhindrar uttorkning av kultur
  • Kondensfri inre kammare, förhindrar grogrund för föroreningar
  • 5X snabbare fuktåtervinning än traditionella vattentrågdesigner
In situ sensorer och sonder
  • Dubbla temperaturgivare för övertemperaturskydd med driftsäkerhetskopiering
  • Val av värmeledningsförmåga (TC) med rh-kompensation eller enkelstråle, dubbelvåglängds infraröd (IR) CO 2 -sensor
  • O 2 -kontroll sträcker sig från 1 till 21 % (hypoxisk) och 5 till 90 % (hyperoxisk)
Steri-Run, hög temperatur defekt cykel
  • Cykel över natten förenklar rengöringen och eliminerar behovet av separat autoklavering av delar
  • 180 °C cykel säkerställer enhetlig 6-log sterilisering på alla kammarytor
Intuitivt, interaktivt iCAN™ Pekskärmskontroll
  • Ljusstark, dörrmonterad display för enkel åtkomst och visning
  • Valbara språk förenklar driften: Engelska, spanska, tyska, franska, italienska, japanska och mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelska) 5.8 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE, CSA
Datautgångar USB, och valfritt 4-20mA
Beskrivning Enkel 165L inkubator, standardmodell
Kapacitet (metrisk) 165 L
Kammarmaterial Koppar
CO2-koncentrationsområde 1 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Belysning LED
O2-koncentrationsområde Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet <93 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Ambient +3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Täckt integrerad vattenreservoar
Mått (D x B x H) Inredning 22,7 x 18,5 x 23,9 tum. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Mått (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tum. (88 x 63,7 x 90 cm)
Vikt (engelska) 183 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V