Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios 160i CR CO 2 Inkubator, 165 L
BIOPHARMA
Produktkod. p-7221105 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
Kammarmaterial:
Elektropolerat rostfritt stål
Koppar
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17264253
Brand: Thermo Scientific™ 51033772
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
De Heracell™ Vios 160i CR är den första i sitt slag, en certifierad renrumskompatibel CO2-inkubator. Designad med både aktiv partikelkontroll och rigorös rengöringskompatibilitet i åtanke, sätter denna inkubator standarden för renrumsinkubation. Ett acceptanspaket för fabriksöverensstämmelse ingår för att stödja de dokumentationsbehov som vanligtvis finns i GMP inställningar.
Vi introducerar den första till marknaden, certifierade renrumskompatibla CO 2 inkubatorn, tredje part validerad för att vara lämplig för användning ISO Klass 5 och GMP grad A/B miljöer enl ISO 14644-1. Med nästa nivå partikel- och kontamineringskontroll, ökad kompatibilitet med rengöringsprocedurer i renrummet och dokumentation för att stödja valideringsprocessen, sätter denna inkubator standarden för övergång av forskning till kommersiella miljöer.
NYTT Certifierat Renrum och GMP Kompatibilitet
  • Certifierad kompatibel för ISO Klass 5 och GMP Grad A/B-miljöer enligt DIN EN ISO 14644-1
  • Active Particle Control System patentsökt teknologi som kontrollerar antalet partiklar som släpps ut i renrummet
  • Ytterhölje i borstat rostfritt stål med IP54-klassning för överlägsen rengöringskompatibilitet
  • Dokumentationspaket ingår för att stödja snabba och snabba valideringsprocesser
Direkt värmekammare
  • 165 l elektropolerad rostfri kammare med kompakt yta, lätt staplingsbar
  • Justerbara, perforerade hyllplan
THRIVE Aktivt luftflöde
  • Fläkten i kammaren fördelar försiktigt ren, fuktad luft genom hela kammaren, vilket säkerställer homogena förhållanden
  • Snabb återhämtning av alla parametrar, tio minuter eller mindre för stabila odlingsförhållanden
  • Auto-stop-funktionen stänger av fläktdriften vid dörröppningar för att minimera luftväxlingen
ISO 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammaren filtrerar kontinuerligt hela kammarens luftvolym var 60:e sekund
  • ISO 5 renrumsluftkvalitet uppnås i odlingskammaren inom fem minuter
  • Kontinuerligt skydd genom att minimera möjligheten för föroreningar att sätta sig på invändiga ytor
Skyddad fuktreservoar
  • Direkt uppvärmd vattenreservoar ger stabila höga relativa luftfuktighetsnivåer, vilket förhindrar uttorkning av kultur
  • Kondensfri inre kammare, förhindrar grogrund för föroreningar
  • 5X snabbare fuktåtervinning än traditionella vattentrågdesigner
In situ sensorer och sonder
  • Dubbla temperatursonder för övertemperaturskydd med funktionsbackup
  • Enkelstråle, dubbel våglängd infraröd (IR) CO 2 -sensor
  • O 2 -kontroll sträcker sig från 1 till 21 % (hypoxisk) och 5 till 90 % (hyperoxisk)
Steri-Run, hög temperatur defekt cykel
  • Cykel över natten förenklar rengöringen och eliminerar behovet av separat autoklavering av delar
  • 180 °C cykel säkerställer enhetlig 6-log sterilisering på alla kammarytor
Intuitivt, interaktivt iCAN™ Pekskärmskontroll
  • Ljusstark, dörrmonterad display för enkel åtkomst och visning
  • Valbara språk förenklar driften: Engelska, spanska, tyska, franska, italienska, japanska och mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5.8 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE, CSA
Datautgångar USB, 4-20 mA
Beskrivning Enkel 165 L inkubator inklusive IR-sensor, 4-20 mA datautgång och fabriksöverensstämmelse acceptans Pk.
Kapacitet (metrisk) 165 L
Kammarmaterial Elektropolerat rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 1 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet >93 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Ambient +3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Täckt integrerad vattenreservoar
Mått (D x B x H) Inredning 22,7 x 18,5 x 23,9 tum. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Mått (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tum. (88 x 63,7 x 90 cm)
Vikt (engelska) 183 lb.
Elektriska krav 230 V, 50 Hz