Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios 250i CR CO 2 Inkubatorer, 255L
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Vi introducerar den första till marknaden, certifierade renrumskompatibla CO 2 inkubatorn, tredje part validerad för att vara lämplig för användning ISO Klass 5 och GMP grad A/B miljöer enl ISO 14644-1. Med nästa nivå partikel- och kontamineringskontroll, ökad kompatibilitet med rengöringsprocedurer i renrummet och dokumentation för att stödja valideringsprocessen, sätter denna inkubator standarden för övergång för forskning till kommersiella miljöer.
NYTT Certifierat Renrum och GMP Kompatibilitet
- Certifierad kompatibel för ISO Klass 5 och GMP Grad A/B-miljöer enligt DIN EN ISO 14644-1
- Active Particle Control System patentsökt teknologi som kontrollerar antalet partiklar som släpps ut i renrummet
- Ytterhölje i borstat rostfritt stål med IP54-klassning för överlägsen rengöringskompatibilitet
- Dokumentationspaket ingår för att stödja snabba och snabba valideringsprocesser
Direkt värmekammare
- 255L elektropolerad rostfri kammare med kompakt fotavtryck, lätt staplingsbar
- Justerbara, perforerade hyllplan
THRIVE Aktivt luftflöde
- Fläkten i kammaren fördelar försiktigt ren, fuktad luft genom hela kammaren, vilket säkerställer homogena förhållanden
- Snabb återhämtning av alla parametrar, tio minuter eller mindre för stabila odlingsförhållanden
- Auto-stop-funktionen stänger av fläktdriften vid dörröppningar för att minimera luftväxlingen
ISO 5 HEPA-filtrering
- HEPA i kammaren filtrerar kontinuerligt hela kammarens luftvolym var 60:e sekund
- ISO 5 renrumsluftkvalitet uppnås i odlingskammaren inom fem minuter
- Kontinuerligt skydd genom att minimera möjligheten för föroreningar att sätta sig på invändiga ytor
Skyddad fuktreservoar
- Direkt uppvärmd vattenreservoar ger stabila höga relativa luftfuktighetsnivåer, vilket förhindrar uttorkning av kultur
- Kondensfri inre kammare, förhindrar grogrund för föroreningar
- 5X snabbare fuktåtervinning än traditionella vattentrågdesigner
In situ sensorer och sonder
- Dubbla temperatursonder för övertemperaturskydd med funktionsbackup
- Enkelstråle, dubbel våglängd infraröd (IR) CO 2 -sensor
- O 2 -kontroll sträcker sig från 1 till 21 % (hypoxisk) och 5 till 90 % (hyperoxisk)
Steri-Run, hög temperatur defekt cykel
- Cykel över natten förenklar rengöringen och eliminerar behovet av separat autoklavering av delar
- 180 °C cykel säkerställer enhetlig 6-log sterilisering på alla kammarytor
Intuitivt, interaktivt iCAN™ Pekskärmskontroll
- Ljusstark, dörrmonterad display för enkel åtkomst och visning
- Valbara språk förenklar driften: Engelska, spanska, tyska, franska, italienska, japanska och mandarin
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 9,0 cu. ft. |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CSA |
| Datautgångar | USB, 4-20 mA |
| Beskrivning | Enkel 255 L inkubator inklusive IR-sensor, 4-20 mA datautgång och fabriksöverensstämmelse acceptans Pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 255 L |
| Kammarmaterial | Koppar |
| CO2-koncentrationsområde | 1 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Belysning | LED |
| Material | Rostfritt stål |
| Visa mer |