Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios ™160i CO 2 inkubator med cell Locker™ 165 L
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 inkubator med Thermo Scientific™ Cell Locker™ System kombinerar vår ledande teknologi med en innovativ, patenterad lösning av avtagbara, skyddade kammare designade för förbättrad odlingseffektivitet och säkerhet för känsliga kulturer, såsom stamceller och primärceller, som används i banbrytande applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 5.8 cu. ft. |
| Datautgångar | USB, och valfritt 4-20 mA |
| Beskrivning | Enkel 165 L rostfri stålkammare konfigurerad för Cell Locker-system, (Cell Locker-kammare beställs separat) |
| Kammarmaterial | Polerat rostfritt stål |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Material | Rostfritt stål (18/8) |
| Syrekontroll | Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 % |
| Relativ luftfuktighet | Omgivningstemperatur +3 °C till 55 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient +3° till 55 °C |
| Typ | CO2-inkubator |
| Visa mer |