Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios ™160i CO 2 inkubator med cell Locker™ 165 L
Produktkod. 17114971 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Kammarmaterial:
Koppar
Polerat rostfritt stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Kammarmaterial
17114971 230 V Koppar
17104971 230 V Polerat rostfritt stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17114971 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51033575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233750.00 SEK
    224701.25 SEK / Paket med 1
    Save 9048.75 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Förbättra de avancerade funktionerna i Heracell VIOS 160i CO2-inkubator, Cell Locker System är ett genombrott för kulturer i ofta öppnade eller delade inkubatorer
De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 inkubator med Thermo Scientific™ Cell Locker™ System kombinerar vår ledande teknologi med en innovativ, patenterad lösning av avtagbara, skyddade kammare designade för förbättrad odlingseffektivitet och säkerhet för känsliga kulturer, såsom stamceller och primärceller, som används i banbrytande applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5.8 cu. ft.
Datautgångar USB, och valfritt 4-20 mA
Beskrivning Enkel 165 L kopparkammare konfigurerad för Cell Locker-system, (Cell Locker-kammare beställs separat)
Kammarmaterial Koppar
CO2-sensorteknik IR-sensor
Material Rostfritt stål (18/8)
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet Omgivningstemperatur +3 °C till 55 °C
Temperaturområde (metriskt) Ambient +3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Täckt integrerad vattenreservoar
Sensortyper IR-sensor
Mått (D x B x H) Inredning 22,7 x 18,5 x 23,9 tum. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Mått (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tum. (88 x 63,7 x 90 cm)
Spänning 230 V