Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios ™160i CO 2 inkubator med cell Locker™ 165 L
Produktkod. p-7237837 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Spänning:
230 V
Kammarmaterial:
Koppar
Polerat rostfritt stål
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17104971
Brand: Thermo Scientific™ 51033571
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Förbättra de avancerade funktionerna i Heracell VIOS 160i CO2-inkubator, Cell Locker System är ett genombrott för kulturer i ofta öppnade eller delade inkubatorer
De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 inkubator med Thermo Scientific™ Cell Locker™ System kombinerar vår ledande teknologi med en innovativ, patenterad lösning av avtagbara, skyddade kammare designade för förbättrad odlingseffektivitet och säkerhet för känsliga kulturer, såsom stamceller och primärceller, som används i banbrytande applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5.8 cu. ft.
Datautgångar USB, och valfritt 4-20 mA
Beskrivning Enkel 165 L rostfri stålkammare konfigurerad för Cell Locker-system, (Cell Locker-kammare beställs separat)
Kammarmaterial Polerat rostfritt stål
CO2-sensorteknik IR-sensor
Material Rostfritt stål (18/8)
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet Omgivningstemperatur +3 °C till 55 °C
Temperaturområde (metriskt) Ambient +3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Täckt integrerad vattenreservoar
Sensortyper IR-sensor
Mått (D x B x H) Inredning 22,7 x 18,5 x 23,9 tum. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Mått (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tum. (88 x 63,7 x 90 cm)
Spänning 230 V