Läs mer
Thermo Scientific™ BB15 CO 2 Inkubator
Produktkod. 12846716 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammarmaterial:
Koppar
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Kammarmaterial Förpackningsstorlek
12846716 230 V, 50/60 Hz Koppar Varje
12836726 230 V, 50/60 Hz Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12846716 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51023122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110385.00 SEK
    106108.92 SEK / Paket med 1
    Save 4276.08 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo Scientific BB15 CO2-inkubatorn ger allt du behöver för god tillväxt av cell- och vävnadskulturer.
Thermo Scientific™ BB15 CO 2-inkubator ger allt du behöver för god tillväxt av cell- och vävnadskulturer. Kammaren har designats för en yta som är mindre känslig för kontaminering (upp till 50% mindre yta) än andra inkubatorer.
  • Exakt temperatur- och CO2-kontroll för optimala tillväxtförhållanden
  • Kraftfullt luftfuktningssystem för korta återhämtningstider
  • Massiv kopparinteriör för permanent kontamineringskontroll (tillval)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5.3 cu. ft.
Beskrivning BB15 150L Single CO 2 inkubator
Kammarmaterial Koppar
CO2-sensorteknik TC-sensor
Typ CO2-inkubator
För användning med (applikation) Allmänt bruk
Fuktighetskälla Vattenreservoar
Mått (D x B x H) Inredning 637 x 867 x 766 mm/25,1 x 34,1 x 30,2 tum
Mått (L x B x H) 470 x 607 x 530 mm (18,5 x 23,9 x 20,9 tum)
Vikt (engelska) 70 kg (154 lb)
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz