Läs mer
Thermo Scientific™ Fresco™ 17 mikrocentrifug
Produktkod. 13486208 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderar:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Beskrivning:
Fresco 17 centrifuger, kyld
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Inkluderar Beskrivning Förpackningsstorlek
13486208 230 V 50/60 Hz Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock Fresco 17 centrifuger, kyld Varje
10196832 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock Fresco 17 centrifuger, kyld Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13486208 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002423
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för dagligt laboratorieoratorieanvändning, snurra upp till 24 mikrocentrifugrör per körning med kylning.
Accelerera rutinmässiga provberedningsprocesser upp till 17 000 x g med vår standardmikrocentrifug, tillgänglig med kylning. När vår Thermo Scientific Fresco 17 kombineras med vårt omfattande urval av mikrocentrifugrotorer, erbjuder dessa mikrocentrifuger produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt laboratoriuminstrument.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
  • Prestanda upp till 17 000 x g med snabb acceleration och retardation.
  • Kylda versioner erbjuder kylning från rumstemperatur till inställd temperatur på så lite som 9 minuter.
  • Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
  • Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
    • Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
    • Ergonomisk öppning och stängning av rotorn med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
    • Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
  • Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
  • Elegant, lätt, platsbesparande design.
  • Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
  • Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 13,300 rpm
Max. RCF 17,000 x g
Bullernivå 50 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Inkluderar Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Beskrivning Fresco 17 centrifuger, kyld
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Kylt Ja
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 12,9 x 11,6 x 17,5 tum (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Nettovikt 62.0lb. (28.0 kg)
Produktlinje Fresco
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor Dubbla rader 18 x 2/0,5 ml rotor med skruvlock
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) -9 °C till +40 °C