Läs mer
Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 liten bänkcentrifugserie
Produktkod. p-6020010 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Max. Hastighet:
4 500 rpm (TX-150 rotor), 16 000 rpm (mikroClick 24 x 2 rotor)
4 500 rpm (TX-150 rotor), 17 850 rpm (mikroClick 24 x 2 rotor)
Kylt:
Ja
Nej
Beskrivning:
Megafuge 8 Small bänkcentrifug
Megafuge 8R liten bänkcentrifug
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Max. Hastighet Kylt Beskrivning Förpackningsstorlek
15153263 230 V 50/60 Hz 4 500 rpm (TX-150 rotor), 16 000 rpm (mikroClick 24 x 2 rotor) Nej Megafuge 8 Small bänkcentrifug Varje
15211026 230 V 50/60 Hz 4 500 rpm (TX-150 rotor), 17 850 rpm (mikroClick 24 x 2 rotor) Ja Megafuge 8R liten bänkcentrifug Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15153263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007211
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför kliniska och forskningsapplikationer med denna bänkcentrifug, med ett smart, enkelt gränssnitt och exceptionell kapacitet i en kompakt design.
Utför kliniska och forskningsansökningar med Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 Small bänkcentrifug, med ett smart, enkelt gränssnitt och exceptionell kapacitet i en kompakt design nu —tillgänglig i både ventilerade och kylda modeller. Rotorer säljs separat.
Nyckelfunktioner:
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än tre sekunder för problemfri installation/borttagning och fri tillgång till kammaren för enkel rengöring
  • Förseglingsalternativ för bioinneslutning, inklusive certifierade† Thermo Scientific™ ClickSeal™ lock för handskvänlig, enhandsmanövrering
  • Tillverkad med kvalitetsmaterial som ger bred kemikaliebeständighet med exceptionell styrka för hållbarhet och tillförlitlighet
  • Optimerar bänkutrymme med maximerad kapacitet
Kliniska applikationer:
  • Kör upp till 24 x 5/7 ml blodrör åt gången i konfiguration med svängbar skopa
  • Utökade programmeringsalternativ inklusive lösenordsskydd
Forskningsapplikationer:
  • 8 x 50 ml rotorkapacitet för svängande skopor, fyra mikroplattor eller 30 filtreringskolonner för forskningsbehov
  • Rotorbyte för applikationsflexibilitet; gå från 50 ml rör till en mikroplatta till mikrorör utan ansträngning
Övriga funktioner:
  • Tyst prestanda (mindre än 61 dBA) för en säker, stressfri miljö
  • One-touch-drift med försparade protokoll och lösenordsskydd tillgängligt
  • Mycket synlig bakgrundsbelyst display för enkel avläsning av parametrar i hela laboratoriet
  • Handsk- och tvättmedelsvänlig
  • Flerspråkiga instruktioner - engelska, holländska, franska, tyska, italienska, ryska och spanska - om programmering, körförhållanden, varningar och servicemeddelanden
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, såsom UL, CE och IVD‡
† Bioinneslutningscertifiering av Public Health laboratorieoratory Service, mikrobiology Services, Porton Down, Storbritannien
‡ IVD-kompatibel gällande direktiv 98/79/EC, om den används tillsammans med hematokritrotorn och dess tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Max. Hastighet 4 500 rpm (TX-150 rotor), 16 000 rpm (mikroClick 24 x 2 rotor)
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 Rotor); 24 328 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor)
Kylt Nej
Höjd (engelska) Exteriör 12,2 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 31 cm
Längd (engelska) Exteriör 18,9 tum
Längd (metrisk) Exteriör 48 cm
Bullernivå <58 dB(A) (med TX-150 rotor); <61 dB(A) (med mikroClick 24 x 2 rotor)
Säkerhetsfunktioner Autolås rotorbytessystem, SMARTSpin ovågdetekteringssystem, certifierade ClickSeal bioinneslutningslock
Bredd (engelska) Exteriör 14,6 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 37 cm
Wattal 310 w
Certifikat och efterlevnad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listad / CE-märkt / IVD-kompatibel / Biocontainment certifierad av Public Health England, Porton Down, Storbritannien
Beskrivning Megafuge 8 Small bänkcentrifug
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Controllertyp Mikroprocessor
Rotor ingår Nej
Mått (HWD) 12,2 x 14,6 x 18,9 tum (31 x 37 x 48 cm)
Drivsystem Direkt borstlös induktion
Programlagring 4 protokoll via direktåtkomstnyckel, med namngivningsalternativ och lösenordsskydd tillgängligt
Körtid 99 timmar. 59 min, kontinuerlig
Produktlinje Megafuge
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 26,8 tum
Profil (acceleration/bromsning) 2 (standard och mjuk)
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 67 cm
Rotor TX-150 (ingår ej)
Spänning 230 V