Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15138902 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
ECO renbänk
Strömsladd och internt uttag
Beskrivning:
Heraguard ECO 0.9 bredd 1000 mm, invändig bredd 920 mm, vikt 90 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1,5 bredd 1600 mm, invändig bredd 1520 mm, vikt 140 kg 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1,8 bredd 1900 mm, invändig bredd 1820 mm, vikt 150 kg 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.2 bredd 1300 mm, invändig bredd 1220 mm, vikt 120 kg 230 V, 50 Hz
Schweiz
Material:
Melamin, härdat säkerhetsglas
Bredd (engelska):
3 fot
4 fot
5 fot
6 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Beskrivning Material Bredd (engelska) unitSize
15138902 ECO renbänk Heraguard ECO 1,8 bredd 1900 mm, invändig bredd 1820 mm, vikt 150 kg 230 V, 50 Hz Melamin, härdat säkerhetsglas 6 fot Varje
15128902 ECO renbänk Heraguard ECO 0.9 bredd 1000 mm, invändig bredd 920 mm, vikt 90 kg, 230 V, 50 Hz Melamin, härdat säkerhetsglas 3 fot Varje
15158902 ECO renbänk Heraguard ECO 1.2 bredd 1300 mm, invändig bredd 1220 mm, vikt 120 kg 230 V, 50 Hz Melamin, härdat säkerhetsglas 4 fot Varje
15148902 ECO renbänk Heraguard ECO 1,5 bredd 1600 mm, invändig bredd 1520 mm, vikt 140 kg 230 V, 50 Hz Melamin, härdat säkerhetsglas 5 fot Varje
15303222 Strömsladd och internt uttag Schweiz Melamin, härdat säkerhetsglas - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15138902 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51029704
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Skydda prover med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, som har optimal effektivitet, säkerhet och funktionalitet. Finns med dubbla DC-motorer.
Skydda prover med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, som har optimal effektivitet, säkerhet och funktionalitet. Tillgänglig med DC-motorer för låg energiförbrukning, renbänken uppfyller ISO klass 5 för arbetsytan och EU GMP Grade A-arbetsmiljö. Den horisontella laminära flödestekniken används i applikationer där provskydd är krävs: Sjukhus, farmaceutisk tillverkning, renrum och industriella processer.
HERAguard ECO renbänkar ger hög prestanda med optimerad effektivitet, säkerhet och funktionalitet. Nu tillgänglig med dubbla DC-motorer som ger lägre energiförbrukning jämfört med tidigare modeller De är idealiska för laboratorietillämpningar där produktskydd krävs.
Renabänkar ger:
  • Provskydd
  • Rena luftförhållanden som kan valideras
  • Användarvänlighet
Olika inre bredder:
  • 900 mm
  • 1200 mm
  • 1500 mm
  • 1800 mm
Olika arbetshöjder:
  • Standard höjd för arbetsyta 650 mm
  • Extra höjd för arbetsyta 950 mm
Allround vision
  • Sidofönster ökar ljusinsläppet och skapar en bekväm arbetsmiljö.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ECO renbänk
Material Melamin, härdat säkerhetsglas
Lufthastighet Nivå I: 0,15 till 0,25 m/s, Nivå II: 0,36 till 0,45 m/s
Depth (engelska) Interiör 23,03 tum
Djup (metrisk) interiör 585 mm
Beskrivning Heraguard ECO 1,8 bredd 1900 mm, invändig bredd 1820 mm, vikt 150 kg 230 V, 50 Hz
Höjd (engelska) 46,06 tum
Höjd (engelska) Interiör 25,39 tum
Höjd (metrisk) 1170 mm
Höjd (metrisk) interiör 645 mm
Hertz 50/60 Hz
Belysning >1000 lx
Längd (metrisk) 810 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 30 kg
Modell ECO 1,8
Bullernivå Nivå I:< 55, nivå II:< 60 dBA
Hamnar 3
Energiförbrukning 550 W
Spänning 230 V
Vikt (metrisk) 150 kg
Bredd (engelska) 6 fot
Bredd (engelska) Interiör 71,65 tum
Bredd (metrisk) 1900 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1820 mm
Fönstermaterial Tempered Safety Glass