Beskrivning
Skydda prover med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, som har optimal effektivitet, säkerhet och funktionalitet. Tillgänglig med DC-motorer för låg energiförbrukning, renbänken uppfyller ISO klass 5 för arbetsytan och EU GMP Grade A-arbetsmiljö. Den horisontella laminära flödestekniken används i applikationer där provskydd är krävs: Sjukhus, farmaceutisk tillverkning, renrum och industriella processer.
HERAguard ECO renbänkar ger hög prestanda med optimerad effektivitet, säkerhet och funktionalitet. Nu tillgänglig med dubbla DC-motorer som ger lägre energiförbrukning jämfört med tidigare modeller De är idealiska för laboratorietillämpningar där produktskydd krävs.
Renabänkar ger:
- Provskydd
- Rena luftförhållanden som kan valideras
- Användarvänlighet
Olika inre bredder:
- 900 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
Olika arbetshöjder:
- Standard höjd för arbetsyta 650 mm
- Extra höjd för arbetsyta 950 mm
Allround vision
- Sidofönster ökar ljusinsläppet och skapar en bekväm arbetsmiljö.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ECO renbänk |
| Material | Melamin |
| Lufthastighet | Nivå I: 0,15 till 0,25 m/s, Nivå II: 0,36 till 0,45 m/s |
| Depth (engelska) Interiör | 23,03 tum |
| Djup (metrisk) interiör | 585 mm |
| Beskrivning | Heraguard Eco 1.5 |
| Höjd (engelska) | 46,06 tum |
| Höjd (engelska) Interiör | 25,39 tum |
| Höjd (metrisk) | 1170 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 645 mm |
| Visa mer |